2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC407010-100MG PC407010-1G PC407010-250MG
APOSPC407010-100MGEA 79.9 EUR
APOSPC407010-100MG APOSPC407010-1G APOSPC407010-250MG
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formel: C₁₅H₁₃F₆N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07700226
CAS-Nummer: 401567-76-8