3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propionaldehyde, 4-(3-Oxoprop-1-yl)benzotrifluoride
PC4059-100MG
PC4059-250MG
APOSPC4059-100MGEA
63.8
EUR
APOSPC4059-100MG
APOSPC4059-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Formel:
C₁₀H₉F₃O Flammpunkt: 96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07772919 CAS-Nummer: 166947-09-7 |