1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Lieferant: Apollo Scientific
PC405685-1G
PC405685-250MG
APOSPC405685-1GEA
1660
EUR
APOSPC405685-1G
APOSPC405685-250MG
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel:
C₁₁H₁₁F Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27996102 CAS-Nummer: 1823878-55-2 |