3-(Pentafluorothio)thiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405648-1G
PC405648-250MG
APOSPC405648-1GEA
261
EUR
APOSPC405648-1G
APOSPC405648-250MG
3-(Pentafluorothio)thiophenol
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Formel:
C₆H₅F₅S₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD27664885 CAS-Nummer: 1820618-54-9 |