2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405530-1G
PC405530-250MG
APOSPC405530-1GEA
348
EUR
APOSPC405530-1G
APOSPC405530-250MG
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Formel:
C₆H₄F₅NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22370112 CAS-Nummer: 1329120-21-9 |