2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC404001-10G
PC404001-1G
PC404001-5G
APOSPC404001-10GEA
374
EUR
APOSPC404001-10G
APOSPC404001-1G
APOSPC404001-5G
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
2-Fluoro-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆FNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185604 CAS-Nummer: 136888-79-4 |