Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4037-25G
PC4037-5G
APOSPC4037-25GEA
383
EUR
APOSPC4037-25G
APOSPC4037-5G
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Formel:
C₉H₃F₉O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155914 CAS-Nummer: 89847-87-0 |