3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC402139-1G
PC402139-250MG
APOSPC402139-1GEA
560
EUR
APOSPC402139-1G
APOSPC402139-250MG
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Formel:
C₁₄H₈FNO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11111105 CAS-Nummer: 676494-55-6 |