4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC402123-100MG
PC402123-1G
PC402123-250MG
APOSPC402123-100MGEA
292
EUR
APOSPC402123-100MG
APOSPC402123-1G
APOSPC402123-250MG
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine
Formel:
C₁₂H₁₄F₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05189944 CAS-Nummer: 67259-63-6 |