3-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402101-1G
PC402101-250MG
APOSPC402101-1GEA
342
EUR
APOSPC402101-1G
APOSPC402101-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
3-(4-Fluorophenyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₁₄FN Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08687917 CAS-Nummer: 676495-94-6 |