2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC402015-1G
PC402015-250MG
APOSPC402015-1GEA
154
EUR
APOSPC402015-1G
APOSPC402015-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
Formel:
C₉H₇FN₂ Molekulargewicht: 162.164 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114652 CAS-Nummer: 4278-08-4 |