3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC401046-1G
PC401046-250MG
PC401046-5G
APOSPC401046-1GEA
447
EUR
APOSPC401046-1G
APOSPC401046-250MG
APOSPC401046-5G
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28122856 CAS-Nummer: 1281189-85-2 |