2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC401041-1G
PC401041-5G
APOSPC401041-1GEA
364
EUR
APOSPC401041-1G
APOSPC401041-5G
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₀F₃N₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25970573 CAS-Nummer: 1449117-57-0 |