2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC401034-1G
PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA
306
EUR
APOSPC401034-1G
APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Formel:
C₈H₆ClF₃N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08876104 CAS-Nummer: 923155-43-5 |