5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-(4-methylpiperazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC400689-1G
PC400689-250MG
PC400689-500MG
PC400689-2.5G
APOSPC400689-1GEA
387
EUR
APOSPC400689-1G
APOSPC400689-250MG
APOSPC400689-500MG
APOSPC400689-2.5G
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₃BrF₃N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15142779 CAS-Nummer: 1208081-84-8 |