N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl {2-[(4-fluorobenzyl)amino]ethyl}carbamate
PC400513-1G PC400513-500MG
APOSPC400513-1GEA 649 EUR
APOSPC400513-1G APOSPC400513-500MG
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formel: C₁₄H₂₁FN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22690784
CAS-Nummer: 519172-79-3