1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC400509-250MG PC400509-500MG
APOSPC400509-250MGEA 553 EUR
APOSPC400509-250MG APOSPC400509-500MG
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₅FN₂·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11867903
CAS-Nummer: 194427-15-1