6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400179-1G
PC400179-250MG
APOSPC400179-1GEA
1220
EUR
APOSPC400179-1G
APOSPC400179-250MG
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
6-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrF₂N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20527926 CAS-Nummer: 1257071-45-6 |