5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400161-250MG PC400161-100MG
APOSPC400161-250MGEA 393 EUR
APOSPC400161-250MG APOSPC400161-100MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₃BrF₂N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28734738
CAS-Nummer: 1805580-90-8