2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400157-250MG
PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA
115
EUR
APOSPC400157-250MG
APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₇H₄F₂N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14698406 CAS-Nummer: 1214388-53-0 |