1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC400150-1G PC400150-250MG
APOSPC400150-1GEA 1030 EUR
APOSPC400150-1G APOSPC400150-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₈H₅BrF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27992315
CAS-Nummer: 1448790-49-5