(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400108-100MG PC400108-250MG
APOSPC400108-100MGEA 183 EUR
APOSPC400108-100MG APOSPC400108-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₆BrF₂NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31621149
CAS-Nummer: 2231673-76-8