(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC400107-100MG PC400107-250MG
APOSPC400107-100MGEA 217 EUR
APOSPC400107-100MG APOSPC400107-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₇H₇BrF₂N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31621147
CAS-Nummer: 2231675-66-2
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III