5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400106-100MG PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA 183 EUR
APOSPC400106-100MG APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₄BrF₂NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31621143
CAS-Nummer: 2231674-35-2