5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-6-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400105-100MG PC400105-250MG
APOSPC400105-100MGEA 179 EUR
APOSPC400105-100MG APOSPC400105-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₃BrF₂N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28734727
CAS-Nummer: 1805591-98-3