1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400095-1G PC400095-250MG
APOSPC400095-1GEA 290 EUR
APOSPC400095-1G APOSPC400095-250MG
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₇H₃ClF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189039
CAS-Nummer: 1060802-11-0