5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-2-fluorobenzaldehyde
PC400031-1G PC400031-5G
APOSPC400031-1GEA 75.4 EUR
APOSPC400031-1G APOSPC400031-5G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₁₃H₁₉FO₂Si
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17676576
CAS-Nummer: 113984-67-1