2,6-Difluorostyrene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Difluoro-2-ethenylbenzene, 1,3-Difluoro-2-vinylbenzene
PC3951-1G PC3951-5G
APOSPC3951-1GEA 43.5 EUR
APOSPC3951-1G APOSPC3951-5G
2,6-Difluorostyrene 97%
2,6-Difluorostyrene
Formel: C₈H₆F₂
Siedepunkt: 59 °C (51 mm Hg)
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134389
CAS-Nummer: 207226-37-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III