[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium triflate
PC3895-1G
PC3895-5G
APOSPC3895-1GEA
183
EUR
APOSPC3895-1G
APOSPC3895-5G
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formel:
C₂₂H₂₃S·CF₃O₃S Schmelzpunkt: 114…117 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683575 CAS-Nummer: 145612-66-4 |