2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3854-100G PC3854-25G
APOSPC3854-100GEA 350 EUR
APOSPC3854-100G APOSPC3854-25G
2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
2-(Perfluoroalkyl)ethanol
Mixture where x = 5,6,7,8.....
Schmelzpunkt: >100 °C
Dichte: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00197963
CAS-Nummer: 68391-08-2