3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3829-1G PC3829-250MG
APOSPC3829-1GEA 621 EUR
APOSPC3829-1G APOSPC3829-250MG
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide
Formel: C₈H₈FNOS
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673179
CAS-Nummer: 238742-81-9