8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC37856-1G PC37856-250MG
APOSPC37856-1GEA 609 EUR
APOSPC37856-1G APOSPC37856-250MG
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrF₃N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18073566
CAS-Nummer: 1038389-93-3