2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dichloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC3682-1G
PC3682-25G
PC3682-5G
APOSPC3682-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3682-1G
APOSPC3682-25G
APOSPC3682-5G
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Dichte: 1.6 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09763598 CAS-Nummer: 36556-51-1 |