4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3466-1G
PC3466-250MG
APOSPC3466-1GEA
603
EUR
APOSPC3466-1G
APOSPC3466-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
Formel:
C₈H₆FNO Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07368139 CAS-Nummer: 288386-04-9 |