2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
PC3439-100G
PC3439-25G
PC3439-5G
APOSPC3439-100GEA
564
EUR
APOSPC3439-100G
APOSPC3439-25G
APOSPC3439-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₇BBrFO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08276828 CAS-Nummer: 957062-89-4 |