2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3434-250MG
PC3434-1G
PC3434-5G
APOSPC3434-250MGEA
183
EUR
APOSPC3434-250MG
APOSPC3434-1G
APOSPC3434-5G
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₅F₅O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236252 CAS-Nummer: 237761-82-9 |