Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-[2-(Methoxycarbonyl)phenyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC3415-1G
PC3415-5G
APOSPC3415-1GEA
176
EUR
APOSPC3415-1G
APOSPC3415-5G
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Formel:
C₁₃H₁₁F₃N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09879929 CAS-Nummer: 898289-62-8 |