4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 4-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3367-1G PC3367-250MG
APOSPC3367-1GEA 198 EUR
APOSPC3367-1G APOSPC3367-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₆H₂₂FN₃O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09952122
CAS-Nummer: 952285-81-3