4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 4-[(4-amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3364-100MG PC3364-500MG
APOSPC3364-100MGEA 102 EUR
APOSPC3364-100MG APOSPC3364-500MG
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₇H₂₆FN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09952121
CAS-Nummer: 952285-83-5