Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32954-1G
PC32954-250MG
PC32954-5G
APOSPC32954-1GEA
174
EUR
APOSPC32954-1G
APOSPC32954-250MG
APOSPC32954-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₅BrClFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23707534 CAS-Nummer: 1427440-57-0 |