2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32946-1G PC32946-250MG
APOSPC32946-1GEA 105 EUR
APOSPC32946-1G APOSPC32946-250MG
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24449783
CAS-Nummer: 1415096-07-9