2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32937-1G
PC32937-250MG
PC32937-5G
APOSPC32937-1GEA
522
EUR
APOSPC32937-1G
APOSPC32937-250MG
APOSPC32937-5G
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₅ClF₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20390822 CAS-Nummer: 91437-08-0 |