2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32936-1G PC32936-250MG
APOSPC32936-1GEA 186 EUR
APOSPC32936-1G APOSPC32936-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅ClF₂N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20390926
CAS-Nummer: 1342424-21-8