2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32930-1G
PC32930-250MG
PC32930-5G
APOSPC32930-1GEA
42.2
EUR
APOSPC32930-1G
APOSPC32930-250MG
APOSPC32930-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₄BrF₂N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31922513 CAS-Nummer: 1353778-45-6 |