2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32922-1G PC32922-250MG PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA 58 EUR
APOSPC32922-1G APOSPC32922-250MG APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrClF₂N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31922505
CAS-Nummer: 1353778-40-1