2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32920-1G
PC32920-250MG
PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA
48
EUR
APOSPC32920-1G
APOSPC32920-250MG
APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31922503 CAS-Nummer: 2366994-42-3 |