5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32918-1G
PC32918-250MG
PC32918-5G
APOSPC32918-1GEA
89.9
EUR
APOSPC32918-1G
APOSPC32918-250MG
APOSPC32918-5G
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₄Br₂F₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31922501 CAS-Nummer: 1353778-39-8 |