Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32909-1G PC32909-250MG PC32909-5G
APOSPC32909-1GEA 140 EUR
APOSPC32909-1G APOSPC32909-250MG APOSPC32909-5G
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈FNO₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23863743
CAS-Nummer: 753924-48-0