2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32907-1G PC32907-250MG
APOSPC32907-1GEA 522 EUR
APOSPC32907-1G APOSPC32907-250MG
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₇FO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20639259
CAS-Nummer: 583881-07-6