5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32849-1G PC32849-250MG PC32849-5G
APOSPC32849-1GEA 91.5 EUR
APOSPC32849-1G APOSPC32849-250MG APOSPC32849-5G
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel: C₈H₇FO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27927511
CAS-Nummer: 69464-49-9